Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumazid, 99+%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
- Natriumazid er en forløber til fremstilling af uorganiske azider såsom blyazid og sølvazid
- En virkningsmekanisme forbundet med denne forbindelse kan være relateret til hæmningen af mitokondriel ATPase, som dermed undertrykker oxidativ fosforylering
Applikationer
- Natriumazid er en uorganisk forbindelse med antibakterielle og mutagene aktiviteter, hovedsageligt anvendt i biologiske prøver
- Natriumazid hæmmer cytochromoxidase i gramnegative bakterier. Dog er dens antibakterielle kapacitet mere begrænset hos nogle grampositive bakterier (streptokokker, pneumokokker, laktobaciller), hvilket præsenterer iboende resistens
- Natriumazid bruges til at introducere en azidgruppe for at fremstille en ønsket forbindelse
- Det er nyttigt i biokemiske tilgange som probe-reagens og konserveringsmiddel
- Denne forbindelse kan bruges til at syntificere blå fluorescerende kopolymerer og metalfosfonater
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 300,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium azide |
| Smeltepunkt | 275,0 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.85 |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 1.8500g/mL |
| Lineær formel | NaN3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.