Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumazid, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 12605117 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12605117 100 g -
12695107 25 g 25g
12615117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12605117 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.52 DKK
    698.65 DKK / 100g
    Spare 99.87 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Natriumazid, CAS # 26628-22-8, er natriumsaltet i hydrogenazid (hydrazoinsyre). Denne forbindelse udviser antibakterielle og mutagene aktiviteter. Den kan også hæmme den mitokondriemæssige respiratoriske kæde. ∣ CAS: 26628-22-8 ∣ N3Na ∣ 65,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
  • Natriumazid er en forløber til fremstilling af uorganiske azider såsom blyazid og sølvazid
  • En virkningsmekanisme forbundet med denne forbindelse kan være relateret til hæmningen af mitokondriel ATPase, som dermed undertrykker oxidativ fosforylering
Applikationer
  • Natriumazid er en uorganisk forbindelse med antibakterielle og mutagene aktiviteter, hovedsageligt anvendt i biologiske prøver
  • Natriumazid hæmmer cytochromoxidase i gramnegative bakterier. Dog er dens antibakterielle kapacitet mere begrænset hos nogle grampositive bakterier (streptokokker, pneumokokker, laktobaciller), hvilket præsenterer iboende resistens
  • Natriumazid bruges til at introducere en azidgruppe for at fremstille en ønsket forbindelse
  • Det er nyttigt i biokemiske tilgange som probe-reagens og konserveringsmiddel
  • Denne forbindelse kan bruges til at syntificere blå fluorescerende kopolymerer og metalfosfonater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3Na
Molekylvægt (g/mol) 65.01
InChI nøgle PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC navn natrium; azid
SMIL [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 300,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium azide
Smeltepunkt 275,0 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.85
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Tæthed 1.8500g/mL
Lineær formel NaN3
Merck Index 15,8717
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 420 g/L (17 °C). Andre opløseligheder: opløselig i flydende ammoniak, let opløselig i alkohol, uopløselig i diethylether
Formel vægt 65.01
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.