Få mere at vide
Natriumazid-15N3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Azide-15N3 |
| CAS | 1015486-10-8 |
| Molekylær formel | 15N3Na |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na][15N]=[15N+]=[15N-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.99 |
| Formel vægt | 67.9901 |