Få mere at vide
Natriumaurothiomat(I), 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11344707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344707 1 g 1g
11354707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11344707 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 039740.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12244-57-4 | C4H5AuNa2O5S | 408,09 g/mol
Natriumaurothiomalat(I) er nyttigt til gruppebokskromosomalt protein 1 western blotting med høj mobilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12244-57-4
Molekylær formel C4H5AuNa2O5S
Molekylvægt (g/mol) 408.09
MDL nummer MFCD00064304,MFCD00064304
InChI nøgle YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K
Synonym gold sodium thiomalate
PubChem CID 133108869
IUPAC navn guld;natrium;2-sulfanylbutandisyre
SMIL O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium aurothiomalate(I)
Lugt Svovlholdig
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
Merck Index 14,4518
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand; Praktisk talt uopløseligt i alkohol, ether
Formel vægt 390.08
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.