Få mere at vide
Natriumascorbat, TRC
Artikelnummer. 17968114
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17968114 10 g
17900005 100 g
17917264 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17968114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS61220010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-03-2
Molekylær formel C6 H7 O6 . Na
Molekylvægt (g/mol) 198.11
Synonym Ascorbic acid, sodium deriv. (6CI,7CI), L-Ascorbic acid, monosodium salt (8CI,9CI), 3-Oxo-L-gulofuranolactone sodium, ASK-P 10KR, Ascorbic acid sodium salt, Ascorbicin, Ascorbin, CK 40, CK 40 (ascorbate), Cebitate, Cenolate, E 301, E 301 (antioxidant), HBL 508, Iskia C, L-Ascorbic acid sodium salt, Limcee, Monosodium L-ascorbate, Monosodium ascorbate, Natrascorb, Natri-C, Sodascorbate, Sodium (+)-L-ascorbate, Sodium 2-(1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Sodium L-(+)-ascorbate, Sodium L-ascorbate, Sodium ascorbate, Vitamin C Na, Vitamin C Na salt, Vitamin C sodium
IUPAC navn natrium; (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olat
SMIL [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Formel vægt 198.014
Procent renhed >95%