Få mere at vide
Natriumascorbat, Mikromol™
Artikelnummer. 17929614
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17929614 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17929614 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3465.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumaskorbat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
CAS 134-03-2
Analyt- eller komponentnavne Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 O6 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium ascorbate, Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
InChI formel InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
SMIL [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
IUPAC navn natrium; (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olat
Molekylvægt (g/mol) 198.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 198,014 g/mol