Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Arsenite Solution |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7784-46-5 |
| Molekylær formel | AsNaO2 |
| Koncentration | 0.1 M |
| InChI nøgle | PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [O-][As]=O.[Na+] |
| IUPAC navn | natrium; oxoarsinit |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.909 |
| PubChem CID | 443495 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium arsenite 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005800
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i