Få mere at vide
Sodium Arsenite Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium arsenite