Få mere at vide
Natriumarsenit, 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440401
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440401 500 mL 500ml
11304288 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440401 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041533.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7784-46-5 | AsNaO2 | 129.909 g/mol
Natriumarsenit bruges som hudkonserveringsmiddel, antiseptisk middel, farvning og sæber. Det bruges som en stressfaktor til at inducere produktion af varmechokproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-46-5
Molekylær formel AsNaO2
Molekylvægt (g/mol) 129.909
MDL nummer MFCD00003472
InChI nøgle PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
IUPAC navn natrium; oxoarsinit
SMIL [O-][As]=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium arsenite
Navn note Standardized Solution
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Analyseprocentområde 0.1N Standardized Solution
Lineær formel NaAsO2
FN nummer UN1686
Opløselighedsinformation Miscible with water. Slightly miscible with alcohol.
Formel vægt 129.91
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1N
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium arsenite