Få mere at vide
Natriumarsenit 0,05 M til laboratoriebrug og titreringer, Chem Lab
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7784-46-5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Koncentration | 0.05 M |
| Tæthed | 1.01 g/mL |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.91 |
| Emballage | Polyethylen |
| Mængde | 1 l |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium arsenite 0.05 mol/l
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Arsenic Trioxide