Få mere at vide
Sodium Arsenate Heptahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Arsenate Heptahydrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2 |
| Formel vægt | 311.9626 |