Få mere at vide
Sodium antimonyl L-tartrate, 98+%
Artikelnummer. 11440633
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440633 50 g 50g
11450633 250 g 250g
11430633 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12707.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34521-09-0 | C8H4Na2O12Sb2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34521-09-0
Molekylær formel C8H4Na2O12Sb2
MDL nummer MFCD00065402
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium antimonyl L-tartrate
Mængde 50 g
FN nummer UN1549
Merck Index 14,702
Formel vægt 581.6
Procent renhed ≥98%