Få mere at vide
Natriumammoniumphosphat-tetrahydrat (krystallinsk/certificeret), Fisher Chemical
Artikelnummer. 12966294 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12966294 500 g Glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 12966294 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 218 500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Ammonium Phosphate Tetrahydrate
Smeltepunkt 79°C
CAS 7783-13-3
Farve Farveløs
pH 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel H13NNaO8P
Lineær formel NaNH4HPO4·4H2O
MDL nummer MFCD00066970
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
InChI nøgle IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
IUPAC navn azanium;natrium;hydrogenphosphat;tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 209.067
PubChem CID 56924540
Formel vægt 209.07
Grad Certificeret
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.54g/cm³