Få mere at vide
Natriumammoniumhydrogenphosphat-tetrahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407859
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11323888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040320.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7783-13-3 | H13NNaO8P | 209.067 g/mol
Anvendes i laboratoriet som en væsentlig ingrediens i den mikrokosmiske saltperletest til identifikation af metalliske radikaler. Bruges også som mellemprodukter. Finder anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-13-3
Molekylær formel H13NNaO8P
Molekylvægt (g/mol) 209.067
MDL nummer MFCD00066970
InChI nøgle IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC navn azanium;natrium;hydrogenphosphat;tetrahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Smeltepunkt 79°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vægt 209.07 (137.02 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Udseende White crystals
Tæthed 1.544