Få mere at vide
Natriumammonium-hydrogenphosphattetrahydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11343888
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343888 2.5 kg 2.5kg
11323888 100 g 100g
11333888 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040320.A4
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7783-13-3 ∣ H13NNaO8P ∣ 209,067 g/mol
Anvendes i laboratoriet som en væsentlig ingrediens i den mikrokosmiske saltperletest til identifikation af metalliske radikaler. Bruges også som mellemprodukter. Finder anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-13-3
Molekylær formel H13NNaO8P
Molekylvægt (g/mol) 209.067
MDL nummer MFCD00066970
InChI nøgle IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC navn azanium;natrium;hydrogenphosphat;tetrahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Smeltepunkt 79 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Lugt Lugtfri
Udseende Hvide krystaller
Tæthed 1,544 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i alkohol
Formel vægt 209,07 (137,02 Vandfri)
Grad Reagens