Få mere at vide
Natriumaminosalicylat dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459895
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459895 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459895 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1645.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Analyt- eller komponentnavne Sodium aminosalicylate dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
IUPAC navn natrium; 4-amino-2-hydroxybenzoat; dihydrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 211.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 211,0457 g/mol