Få mere at vide
Sodium amide, 95%, pure
Artikelnummer. 10286250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286250 100 g Glasflaske 100g
10654892 500 g Glasflaske 500g
11964391 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197051000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-92-5
InChI nøgle ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC navn natrium;azanid
SMIL [NH2-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 400°C
Kemisk navn eller materiale Sodium amide
Smeltepunkt 210°C
Farve Grå-hvid til hvid
Fysisk form Powder, Irregular Flakes or Granules
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel H2NNa
Lineær formel NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15,8714
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Molekylvægt (g/mol) 39
Formel vægt 39
Procent renhed 95%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium amide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.