missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium aluminum oxide, tech.

Artikelnummer. 11323637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323637 500 g 500g
11313637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11323637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035453.36
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1302-42-7 | Al2O3·Na2O

Natriumaluminiumoxid bruges til isomerisering af alken og isomerisering af aminer. Det bruges også i vandbehandling som et supplement og som koaguleringsmiddel til flokkulering. Det er involveret i fjernelse af silica og fosfater fra spildevand. Det bruges til at fremskynde betonstørkningen. Det finder anvendelse i papirindustrien og produktion af brandsten. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af zeolitter.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1302-42-7
Molekylær formel Al2O3·Na2O
MDL nummer MFCD00801010
Synonym Sodium aluminate

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium aluminum oxide
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in alcohol,soluble in waterInsoluble in alcohol. Soluble in water.
Formel vægt 163.94
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 1.52

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.