Få mere at vide
Sodium aluminum oxide, tech.
Artikelnummer. 11313637
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313637 100 g 100g
11323637 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035453.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1302-42-7 | Al2O3·Na2O
Natriumaluminiumoxid bruges til isomerisering af alken og isomerisering af aminer. Det bruges også i vandbehandling som et supplement og som koaguleringsmiddel til flokkulering. Det er involveret i fjernelse af silica og fosfater fra spildevand. Det bruges til at fremskynde betonstørkningen. Det finder anvendelse i papirindustrien og produktion af brandsten. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af zeolitter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1302-42-7
Molekylær formel Al2O3·Na2O
MDL nummer MFCD00801010
Synonym Sodium aluminate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium aluminum oxide
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in alcohol,soluble in waterInsoluble in alcohol. Soluble in water.
Formel vægt 163.94
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 1.52
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium aluminum oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.