Få mere at vide
Sodium Aluminate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Aluminate |
| CAS | 11138-49-1 |
| Molekylær formel | NaAlO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Dynaflock L, J 242, Maxifloc 8010, Monofrax H, NA 150, NA 150 (oxide), NA 170, Nalco 680, Sodium Aluminate, Sodium Aluminum Oxide, Sodium Beta Alumina, Sodium Polyaluminate, Sodium β-Alumina, Sodium β''-Alumina, Torganit, VSA 45, β-Alumina |
| InChI formel | InChI=1S/Al.Na.2O/q-1;+1;; |
| SMIL | O=[Al-]=O.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.97 |