Få mere at vide
Sodium Aluminate, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10122830 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10122830 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10122830 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2200/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 1650°C
CAS 1302-42-7
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
MDL nummer 85355
Formel vægt 81.97g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium aluminate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.