Få mere at vide
Natrium alfa-chloracetat, TRC
Artikelnummer. 30424873
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30424873 500 g
1 options
Artikelnummer. 30424873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS615200500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium alpha-Chloroacetate
CAS 3926-62-3
Molekylær formel C2H2ClNaO2
Mængde 500 g
Synonym Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CCl
IUPAC navn natrium; 2-chloroacetat
Molekylvægt (g/mol) 116.48
Formel vægt 115.9641