Beskrivelse
500g, Plast pulver krukke
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300 °C |
| CAS | 9005-38-3 |
| Farve | Gul |
| pH | 5,5 til 7,5 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
| MDL nummer | 81310 |
| Emballage | Plast pulver krukke |