Få mere at vide
Natriumalginat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412856 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412856 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11412856 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521829580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00 DKK
    376.12 DKK / 100g
    Spare 18.88 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Alginate
CAS 9005-38-3
Fysisk form Pulver
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Mængde 100 g