Få mere at vide
Natriumalendronat, Mikromol™
Artikelnummer. 17920586
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17920586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17920586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1296.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumalendronat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Analyt- eller komponentnavne Sodium alendronate trihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H12 N O7 P2 . Na . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMIL O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn natrium; (4-amino-1-hydroxy-1-fosfonobutyl)-hydroxyphosphinat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 325.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 325,0304 g/mol