missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Acrylate, TRC

Artikelnummer. 30412978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412978 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS9600605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Acrylate
CAS 7446-81-3
Molekylær formel C3 H3 O2 . Na
Mængde 5 g
Synonym 2-Propenoic acid','sodium salt (1:1) (ACI), 2-Propenoic acid','sodium salt (9CI), Acrylic acid','sodium salt (6CI','7CI','8CI), CI 05K, Flexisperse 450N, Longhai 1240, Sodium 2-propenoate, Sodium acrylate, Webac 240A1
InChI formel InChI=1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C=C
IUPAC navn sodium;prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 94.044
Formel vægt 94.003
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.