Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate Trihydrate |
| CAS | 6131-90-4 |
| Molekylær formel | C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMIL | O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; acetat; trihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.08 |
| Formel vægt | 136.0348 |