Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30412357
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412357 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS9601235G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O
Mængde 5 g
Synonym Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMIL O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 136.08
Formel vægt 136.0348