Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate Trihydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | CH3COONa · 3H2O |
| MDL nummer | MFCD00071557 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Formel vægt | 136,08 g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Vis mere |