Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15613810
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
50kg
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613810 500 g 500g
15693800 1 kg 1kg
15603810 2.5 kg 2.5kg
15653810 6 x 500 g Pakke med 6
15633810 6 x 1 kg Pakke med 6
15643810 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15623810 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15613810 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 32318500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 DKK
    311.72 DKK / 500g
    Spare 40.28 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Trihydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 500 g
Lineær formel CH3COONa · 3H2O
MDL nummer MFCD00071557
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formel vægt 136,08 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Tændingspunkt 1112 °F
Show More Show Less
Product Identifier
  • Sodium acetate trihydrate