Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0% (kalk til det tørrede stof), ≤0,00002% Al, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15642720
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15642720 5 kg 5kg
15612720 1 kg 1kg
15622720 2.5 kg 2.5kg
15652720 6 x 1 kg Pakke med 6
15662720 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15632720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15642720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 250225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 DKK
    1454.53 DKK / 5kg
    Spare 185.47 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99,0-101,0% (kalkuleret til det tørrede stof), ≤0,00002% Al
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer MFCD00071557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Trihydrate
Navn note Opfylder analytisk specifikation fra Ph.Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 5 kg
Lineær formel CH3COONa · 3H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formel vægt 136,08 g/mol
Procent renhed 99 til 101% (kalk til det tørrede stof)
Grad puriss.
Tændingspunkt 1112 °F