Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0% (kalk til det tørrede stof), ≤0,00002% Al, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate trihydrate |
| Navn note | Puriss., opfylder den analytiske specifikation for BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (kalkulation til det tørrede stof), ≤0,00002% Al |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 25 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 101,0% |
| Lineær formel | CH3COONa · 3H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Formel vægt | 136.08 |
| Vis mere |