Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., USP , FCC, E262, 99,0-101,0 % (beregnet til det tørrede stof),≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15612720
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15612720 1 kg 1kg
15622720 2.5 kg 2.5kg
15642720 5 kg 5kg
15652720 6 x 1 kg Pakke med 6
15662720 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15632720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15612720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 250221KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , FCC, E262, 99,0-101,0 % (beregnet til det tørrede stof),≤ 0,00002% Al
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer MFCD00071557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Trihydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel CH3COONa · 3H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formel vægt 136.08g/mol
Procent renhed 99 to 101% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.
Tændingspunkt 1112°F