Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490166 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490166 500 g
11430286 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490166 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02300184.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
  • Til 800-900 ml deioniseret vand tilsættes: 8,20 g natriumacetat og blanding
  • Juster til pH 5,2 med 1,0 M NaOH
  • QS til 1 L med deioniseret vand
  • Mix
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer MFCD00071557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SODIUM ACETATE TRIHYDRATE
Smeltepunkt 56 °C til 64 °C (litteratur)
Farve Hvid
Kogepunkt 123 °C (-3H)
Lineær formel CH3COONa . 3H2O
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (20 g plus 150 ml). (Bogstaveligt)
Formel vægt 136.08
Grad HPLC
Fysisk form Krystallinsk pulver