Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate Trihydrate |
| CAS | 6131-90-4 |
| Fysisk form | Pulver, krystaller og/eller stykker |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.08 g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | HPLC |
| Emballage | Plastikpulverglas |