Specifications
| Smeltepunkt | 58 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8 til 9,5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| MDL nummer | 71557 |
| Formel vægt | 136,08 g/mol |