Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, til HPLC, certificeret, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10733704 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10733704 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10733704 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2046/60
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
Farve Hvid
pH 8 til 9,5
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel C2H9NaO5
MDL nummer 71557
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vægt 136,08 g/mol