Få mere at vide
Sodium Acetate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Crystal, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10704771 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10704771
Brand: Fisher Chemical S/2000/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer 71557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn sodium;acetate;trihydrate
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 58°C
Farve White
pH 8 to 9.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 136.08g/mol
Emballage Plastic powder jar