Beskrivelse
- Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate |
| Navn note | Trihydrat |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 136.08 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Ultrapure Bioreagens |
| Emballage | Poly spand |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.45kg |