Få mere at vide
Natriumacetat, Trihydrat, Krystal, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578124 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15578124 500 g Poly flaske 500g
15588124 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15578124 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 346101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate
Navn note Trihydrat
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 136.08
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.45kg