Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, certificeret AR til analyse, krystal, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10794571 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794571 1 kg Plast pulver krukke 1kg
1 options
Artikelnummer. 10794571 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2040/60
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 6131-90-4
Smeltepunkt 58 °C
Farve Hvid
pH 8 til 9,5
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel C2H9NaO5
MDL nummer 71557
Mængde 1 kg
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vægt 136,08 g/mol
Fysisk form Fast stof