Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, certificeret AR til analyse, krystal, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10376000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10376000
Brand: Fisher Chemical S/2040/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
Natriumacetattrihydrat, certificeret AR til Analyse, Crystal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer 71557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 58°C
Farve Hvid
pH 8 to 9.5
Emballage Plastfad
Mængde 5 kg
Formel vægt 136.08g/mol
Fysisk form Fast stof