Tekniske data
| CAS | 6131-90-4 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C2H9NaO5 |
| Synonym | Acetic acid sodium salt trihydrate |
| InChI nøgle | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | O.O.O.[Na+].CC([O-])=O |
| IUPAC navn | natriumacetattrihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.08 |