Tekniske data
| Kogepunkt | 120 °C til 123 °C (1013 hPa) |
| Smeltepunkt | 58 °C |
| CAS | 6131-90-4 |
| pH | 7,5 til 9,2 (5% opløsning ved 25 °C) |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 101,0 % |
| Molekylær formel | C2H9NaO5 |
| MDL nummer | MFCD00071557 |
| Synonym | Acetic acid sodium salt trihydrate |
| InChI nøgle | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |