Få mere at vide
Sodium Acetate Trihydrate for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15884780
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15884780 500 g Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15884780 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1062670500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
High-purity reagent suitable for analytical applications and use as an enzyme substrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate trihydrate
Smeltepunkt 58°C
CAS 6131-90-4
Fysisk form Crystalline Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C2H9NaO5
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC navn sodium;acetate;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vægt 136.08
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad ACS/ISO/Reagent Ph. Eur.
Tændingspunkt 607°C
Emballage Plastic Bottle
Tæthed Bulk Density: 900 kg/m3