Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750452
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Naturlig Poly-flaske
Poly Wide Mouth Flaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
31750452 2.5 kg Naturlig Poly-flaske
31750133 500 g Poly Wide Mouth Flaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31750452 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCS02502.5A5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate
pH 7.5-9.2
CAS Max % 101
Fysisk form Krystaller og/eller Chunks
Mængde 2.5 kg
Emballage Naturlig Poly-flaske
SMIL O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn sodium acetate trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 136.08
Procent renhed 99 til 101%
Grad ACS