Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11388474
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388474 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11388474 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO00251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.33 DKK
    184.02 DKK / 1kg
    Spare 9.31 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, i medicinalindustrien, i fødevareindustrien (E 262) og i bufferopløsninger (til biologi).
  • Synonymer: Eddikesyre natriumsalttrihydrat
  • Molekylformel: CH 3 COONa•3H2O
  • Molmasse: 136,08 g/mol
  • CAS: 6131-90-4
  • EIN ECS nr.: 204-823-8
Tekniske data
Kogepunkt >400 °C (anhyd, dekomponering)
Smeltepunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
pH 7,5 – 9,2 (5%, vand)
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H9NaO5
Flammepunkt >250 °C (anhyd)
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vægt 136,08 g/mol
Procent renhed 99,5 til 101% (titrering med HClO4)
Grad ACS-reagens
Identifikation Bestå test
Tændingspunkt 607 °C
Tab ved tørring 39,0 – 40,5% (105 °C)