Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, ACS, 99,0%-101%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6827150
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11327267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011553.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
I fotografi, analytisk laboratorium som buffer og i farmaceutiske. Natriumacetattrihydrat bruges i forskellige applikationer. Det bruges som en buffer med et pH-område mellem 4,0 og 6,0. Det bruges også til oprensning og udfældning af nukleinsyrer og til proteinkrystallisering. Det bruges som bejdsemiddelfarvning, som bejdsemiddel ved kromgarvning, som neutralisator i affaldsstrømme indeholdende svovlsyre, i tekstilindustrien og som fotoresist ved brug af anilinfarvestoffer. Det spiller en vigtig rolle at forsinke vulkanisering af chloropren i syntetisk gummiproduktion. Det er en forløber til fremstilling af ester ud fra alkylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer MFCD00071557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Trihydrate
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Navn note For ACS analysis
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0% to 100.5%
Beilstein 3732037
Opløselighedsinformation Freely soluble in alcohol. Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 136.08 (82.03 Anhydrous)
Grad ACS-reagens
Tæthed 1.45