Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, ACS, 99,0%-101%
Beschreibung
I fotografi, analytisk laboratorium som buffer og i farmaceutiske. Natriumacetattrihydrat bruges i forskellige applikationer. Det bruges som en buffer med et pH-område mellem 4,0 og 6,0. Det bruges også til oprensning og udfældning af nukleinsyrer og til proteinkrystallisering. Det bruges som bejdsemiddelfarvning, som bejdsemiddel ved kromgarvning, som neutralisator i affaldsstrømme indeholdende svovlsyre, i tekstilindustrien og som fotoresist ved brug af anilinfarvestoffer. Det spiller en vigtig rolle at forsinke vulkanisering af chloropren i syntetisk gummiproduktion. Det er en forløber til fremstilling af ester ud fra alkylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate Trihydrate |
| Smeltepunkt | 62 °C til 64 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,0% til 100,5% |
| Tæthed | 1.45 |
| Beilstein | 3732037 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i alkohol. Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 136,08 (82,03 Vandfri) |
| Mehr anzeigen |