Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, 99%
Artikelnummer. 11473337
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473337 2500 g 2500g
11463337 500 g 500g
11483337 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16230.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    654.65 DKK / 2500g
    Spare 99.09 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136,079 g/mol
Natriumacetattrihydrat bruges i forskellige applikationer. Det bruges som en buffer med en pH-værdi på mellem 4,0 og 6,0. Det bruges også til oprensning og udfældning af nukleinsyrer og til proteinkrystallisering. Det bruges som bejdsemiddelfarvning, som bejdsemiddel ved kromgarvning, som neutralisator i affaldsstrømme indeholdende svovlsyre i tekstilindustrien og som fotoresist ved brug af anilinfarvestoffer. Det spiller en vigtig rolle at forsinke vulkanisering af chloropren i syntetisk gummiproduktion. Det er en forløber til fremstilling af ester ud fra alkylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumacetattrihydrat anvendes i forskellige applikationer. Det bruges som en buffer med en pH-værdi på mellem 4,0 og 6,0. Det bruges også til oprensning og udfældning af nukleinsyrer og til proteinkrystallisering. Det bruges som bejdsemiddelfarvning, som bejdsemiddel ved kromgarvning, som neutralisator i affaldsstrømme indeholdende svovlsyre i tekstilindustrien og som fotoresist ved brug af anilinfarvestoffer. Det spiller en vigtig rolle at forsinke vulkanisering af chloropren i syntetisk gummiproduktion. Det er en forløber til fremstilling af ester ud fra alkylhalogenid.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol.
Noter
-3H{2}O @ 120° . Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.079
MDL nummer MFCD00071557
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate trihydrate
Smeltepunkt 62 °C til 64 °C
Tæthed 1.45
pH 7.5 til 9.0
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
Beilstein 3732037
Merck Index 14,8571
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 136,08 (82,03 Vandfri)
Procent renhed 99%